Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Hydroxy-3-nitrophenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-2-nitrophenol
OR47852-25G OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR47852-25G APOSOR47852-100G
Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Alcool 4-hydroxy-3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024249
Numéro CAS: 41833-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité