Benzoylacétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Benzoylacétate d'éthyle 95%
Benzoylacétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 265…270 °C
Densité: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009196
Numéro CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité