Benzyl chloromethyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR47887-100GEA 256 EUR InStock
APOSOR47887-100G APOSOR47887-250G APOSOR47887-1KG
Benzyl chloromethyl ether
Benzyl chloromethyl ether
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000886
Numéro CAS: 3587-60-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité