1,5-Anhydro-D-sorbitol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 142…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067386
Numéro CAS: 154-58-5
EINECS: 205-829-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité