4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480203-1G OR480203-5G
APOSOR480203-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR480203-1G APOSOR480203-5G
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173757
Numéro CAS: 175202-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité