L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(Styryl)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480204-10G OR480204-1G OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA 815 EUR InStock
APOSOR480204-10G APOSOR480204-1G APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Formule: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188074
Numéro CAS: 39816-21-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité