5-Vinyluracil 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Vinylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR480214-1G OR480214-500MG OR480214-5G
APOSOR480214-1GEA 280 EUR InStock
APOSOR480214-1G APOSOR480214-500MG APOSOR480214-5G
5-Vinyluracil 95%
5-Vinyluracil
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00913267
Numéro CAS: 37107-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité