2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 280 EUR InStock
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile 97%
2-Chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646165
Numéro CAS: 89999-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité