3-Amino-5-éthylpyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-ethylpyrazole
OR480223-10G OR480223-1G OR480223-5G
APOSOR480223-10GEA 207 EUR InStock
APOSOR480223-10G APOSOR480223-1G APOSOR480223-5G
3-Amino-5-éthylpyrazole 97%
3-Amino-5-éthylpyrazole
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060982
Numéro CAS: 1904-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité