2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-methylnicotinaldehyde, 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480236-5G
APOSOR480236-5GEA 136 EUR InStock
APOSOR480236-5G
2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
2-Chloro-3-formyl-6-picoline
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368878
Numéro CAS: 91591-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité