Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480237-100G
APOSOR480237-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C
Point de fusion: 47…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800496
Numéro CAS: 113020-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité