7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480241-10G OR480241-1G OR480241-5G
APOSOR480241-10GEA 1280 EUR InStock
APOSOR480241-10G APOSOR480241-1G APOSOR480241-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739289
Numéro CAS: 274676-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité