4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480245-1G OR480245-500MG OR480245-5G
APOSOR480245-1GEA 303 EUR InStock
APOSOR480245-1G APOSOR480245-500MG APOSOR480245-5G
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
Formule: C₅H₇N₃·HCl
MW: 145,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375466
Numéro CAS: 1138011-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité