Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480250-5GEA 263 EUR InStock
APOSOR480250-5G APOSOR480250-25G
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque 96%
Acide 2,6-diaminoheptanedioïque
Formule: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Point de fusion: 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002637
Numéro CAS: 583-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité