(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Point de fusion: 26…28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09743969
Numéro CAS: 22620-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité