6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 199 EUR InStock
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226504
Numéro CAS: 72754-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité