4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 116 EUR InStock
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002599
Numéro CAS: 14091-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité