2-Méthylbenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Méthylbenzothiazole 98%
2-Méthylbenzothiazole
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005794
Numéro CAS: 120-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité