Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
OR480524-25G
APOSOR480524-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR480524-25G
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102063
Numéro CAS: 4815-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité