Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480569-100G OR480569-500G
APOSOR480569-100GEA 159 EUR InStock
APOSOR480569-100G APOSOR480569-500G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate 97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 258 °C/19mmHg
Densité: 1.117 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008454
Numéro CAS: 23786-14-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité