2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480570-100G OR480570-500G
APOSOR480570-100GEA 162 EUR InStock
APOSOR480570-100G APOSOR480570-500G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₉H₁₁ClO₃S
MW: 234,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000970
Numéro CAS: 80-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité