Acide 4-isopropylbenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480571-100G OR480571-250G
APOSOR480571-100GEA 148 EUR InStock
APOSOR480571-100G APOSOR480571-250G
Acide 4-isopropylbenzoïque 95%
Acide 4-isopropylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002564
Numéro CAS: 536-66-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité