2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methylisothiazolinone hydrochloride, MIT
OR480577-1G OR480577-5G OR480577-25G
APOSOR480577-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR480577-1G APOSOR480577-5G APOSOR480577-25G
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Formule: C₄H₆ClNOS
MW: 151,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804636
Numéro CAS: 26172-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité