N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480579-250GEA 238 EUR InStock
APOSOR480579-250G APOSOR480579-100G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03703462
Numéro CAS: 27514-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité