Chlorure de 4-éthoxybenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480584-10G OR480584-25G
APOSOR480584-10GEA 121 EUR InStock
APOSOR480584-10G APOSOR480584-25G
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle 98%
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000688
Numéro CAS: 16331-46-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité