Boc-N-methyl-D-alanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-N-Me-Ala-OH, N-Boc-N-methyl-L-alanine
OR480585-100G
APOSOR480585-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR480585-100G
Boc-N-methyl-D-alanine 98%
Boc-N-methyl-D-alanine
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037242
Numéro CAS: 16948-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité