2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR480586-100GEA 193 EUR InStock
APOSOR480586-100G APOSOR480586-250G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C
Densité: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006567
Numéro CAS: 33884-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité