4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210693
Numéro CAS: 105640-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité