(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480591-100GEA 188 EUR InStock
APOSOR480591-100G
(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(3-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044416
Numéro CAS: 39232-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité