(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480598-100G OR480598-250G
APOSOR480598-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR480598-100G APOSOR480598-250G
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 97%
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formule: C₄H₉O₃N·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066121
Numéro CAS: 5874-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité