1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480616-100G OR480616-25G OR480616-50G
APOSOR480616-100GEA 328 EUR InStock
APOSOR480616-100G APOSOR480616-25G APOSOR480616-50G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798989
Numéro CAS: 4965-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité