4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480623-250GEA 205 EUR InStock
APOSOR480623-250G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formule: C₉H₁₈NO₂
MW: 172,25 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Point d'éclair: 146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité