Acide (4-iodophényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 246 EUR InStock
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
Acide (4-iodophényl)acétique 95%
Acide (4-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082985
Numéro CAS: 1798-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité