N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate 92%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Réactif de Marshall
APOSOR480629-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR480629-5G APOSOR480629-100G APOSOR480629-25G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate 92%
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité