Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR480630-100GEA 282 EUR InStock
APOSOR480630-100G
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester 98%
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester


Formule: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002388
Numéro CAS: 3483-82-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité