2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
OR480631-100G
APOSOR480631-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR480631-100G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191060
Numéro CAS: 77987-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité