Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480633-100GEA 271 EUR InStock
APOSOR480633-100G APOSOR480633-50G
Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique 98%
Acide (4-méthoxyphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014360
Numéro CAS: 1877-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité