L-Pipecolic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480636-25GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR480636-25G APOSOR480636-100G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005981
Numéro CAS: 3105-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité