2-Iodo-5-nitrotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR480645-100G
APOSOR480645-100GEA 142 EUR InStock
APOSOR480645-100G
2-Iodo-5-nitrotoluène 97%
2-Iodo-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051517
Numéro CAS: 5326-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité