2,5-Dichlorophénol ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480647-250GEA 121 EUR InStock
APOSOR480647-250G
2,5-Dichlorophénol ≥97%
2,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité