Benzyl acrylate 97%
OR480651-100G OR480651-250G
APOSOR480651-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR480651-100G APOSOR480651-250G
Benzyl acrylate 97%
Benzyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048147
Numéro CAS: 2495-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité