Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR480652-25GEA 144 EUR InStock
APOSOR480652-25G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine 95%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtylamine


Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 246…247 °C/714mmHg
Densité: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001740
Numéro CAS: 2217-40-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité