3-Phénylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480660-25GEA 155 EUR InStock
APOSOR480660-25G APOSOR480660-100G
3-Phénylpyridine 95%
3-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
MW: 155,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité