Pempidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR480665-10G OR480665-25G
APOSOR480665-10GEA 121 EUR InStock
APOSOR480665-10G APOSOR480665-25G
Pempidine 97%
Pempidine
Formule: C₁₀H₂₁N
Point d'ébullition: 187…188 °C
Densité: 0.858 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006493
Numéro CAS: 79-55-0
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité