3-Cyanobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480670-5G
APOSOR480670-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR480670-5G
3-Cyanobenzènesulfonamide 97%
3-Cyanobenzènesulfonamide
Formule: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089633
Numéro CAS: 3118-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité