2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480677-25GEA 227 EUR InStock
APOSOR480677-25G
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-Isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C/760mmHg
Point de fusion: 25…26 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013869
Numéro CAS: 59741-04-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité