4'-Aminobenzanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4′-Aminobenzanilide, 4-Aminobenzanilide
OR480682-25G
APOSOR480682-25GEA 232 EUR InStock
APOSOR480682-25G
4'-Aminobenzanilide 95%
4'-Aminobenzanilide
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035777
Numéro CAS: 17625-83-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité