1-Benzyl-3-pyrroline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480683-25G OR480683-5G
APOSOR480683-25GEA 373 EUR InStock
APOSOR480683-25G APOSOR480683-5G
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formule: C₁₁H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012324
Numéro CAS: 6913-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité