Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480695-1G OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA 148 EUR InStock
APOSOR480695-1G APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₈O₂
MW: 218,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03841341
Numéro CAS: 7469-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité