2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480704-25G OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA 708 EUR InStock
APOSOR480704-25G APOSOR480704-5G
2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne 98%
2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051634
Numéro CAS: 23136-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité